ContactUsLinkComponent
NTC Einsteck-Temperaturfühler mit Griff -50°.. +140°C, D= 3.2mm, LS=100mm mit Silikongriff, vulkanisiert, wasserdicht, Silikonkabel 3 Meter, ohne Stecker 1 * 1 Pack.
Catalog # ELPR3098-L03
Supplier:  ELPRO-BUCHS
NTC Einsteck-Temperaturfühler mit Griff -50°.. +140°C, D= 3.2mm, LS=100mm mit Silikongriff, vulkanisiert, wasserdicht, Silikonkabel 3 Meter, ohne Stecker 1 * 1 Pack.
Catalog # ELPR3098-L03
Supplier:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together