ContactUsLinkComponent
LIBERO Halterung robust, abschliessbar Stahl rostfrei, mit Klemmen für den Anschluss von externen Fühlern PT100 (3-Leiter) für LIBER O Te1-Px oder NTC (2-Leiter) für LIBERO Te1-Nx 1 * 1 Pack.
Catalog # ELPR800911
Supplier:  ELPRO-BUCHS
LIBERO Halterung robust, abschliessbar Stahl rostfrei, mit Klemmen für den Anschluss von externen Fühlern PT100 (3-Leiter) für LIBER O Te1-Px oder NTC (2-Leiter) für LIBERO Te1-Nx 1 * 1 Pack.
Catalog # ELPR800911
Supplier:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together