ContactUsLinkComponent
PT1000 Temperaturfühler, L= 2 Meter, 0 .. 260°C, LS=100mm, D=6mm, null
Katalognr. ELPR800982
Anbieter:  ELPRO-BUCHS
PT1000 Temperaturfühler, L= 2 Meter, 0 .. 260°C, LS=100mm, D=6mm, null
Katalognr. ELPR800982
Anbieter:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together