VWR®, Trichter, Pulver
150 mm, 136,5 mm, 26,7 mm, 33,0 mm
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Paralleler Schaft minimiert Pulverbrücken
- Außenrippen für eine bessere Luftableitung
- Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
- Autoklavierbar
Ideal für das Umfüllen von Pulvern. Auch für Flüssigkeiten geeignet.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCoC VWR Funnels, Powder.pdf
Konformitätserklärung
CoC VWR Powder Funnel, Translucent CoC VWR® Powder Funnel Translucent.pdf CoC_VWRI221-0239_VN080221 CoC_VWRI221-0239_VN300821 coc_VWRI221-0240_VN10D24
Mehr
VWRI221-0241_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Trichter A-Ø:150 mm
- Länge:136,5 mm
- Seq:05
- Stiel A-Ø:26,7 mm
- Stiel Länge:33,0 mm