Zubehör
Einlegefilter, einschl. Federring, für Trichter Ø 120 mm, 119×2 mm, 119-0145, -0132, -0133, -0149, -0131, -0153, -2410, -0134, -0151, -0152
Katalognr. 119-0166
Anbieter: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Direkt zu
Technische Daten
- Ø×H:119×2 mm
- Für:119-0145, -0132, -0133, -0149, -0131, -0153, -2410, -0134, -0151, -0152
- Bezeichnung:Einlegefilter, einschl. Federring, für Trichter Ø 120 mm
- Seq:65