AuftragsverfolgungKontakt
Sicherheitsbehälter | Avantor
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsstandgefäß mit selbstschließendem Zapfhahn ¾", 100 L, mit selbstschließendem Zapfhahn ¾"
Katalognr. 119-0109
Sicherheitsbehälter
Katalognr. 119-0109
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsstandgefäß mit selbstschließendem Zapfhahn ¾", 100 L, mit selbstschließendem Zapfhahn ¾"
Preis
SFr. 1’660.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Sicherheitsbehälter eignen sich für die sichere und komfortable Handhabung und Lagerung von größeren Mengen entflammbarer Flüssigkeiten.
  • Für innerbetrieblichen Gebrauch von entzündlichen Flüssigkeiten wie z. B. Lösungsmittel
  • Explosionsschutz dank Flammensicherungen (abnehmbar) und Überdruckventilen
  • Zapfhähne und Feindosierer sind selbstschließend
  • Qualitativ hochwertiger und chemikalienbeständiger Edelstahl (je nach Volumen 0,8 – 1,5 mm stark) und PTFE-Dichtungen
  • Modelle mit selbstschließendem Zapfhahn sind mit separater Belüftung ausgestattet, die die Flussrate maximiert
  • PFA-Füllstandsanzeige inkl. Skalierung für Volumen von 10, 25 und 50 Litern
Achtung! Bitte beachten: * Sammelbehälter
Dokumente
Technische Daten
  • Typ:
    mit selbstschließendem Zapfhahn ¾"
  • Kapazität:
    100 L
  • Bezeichnung:
    Sicherheitsstandgefäß mit selbstschließendem Zapfhahn ¾"
  • Seq:
    15
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Ø×H
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 119-0161
    Drehbarer Ausguß 1½"
    28×175 mm
    Alle Rötzmeier Sicherheitsbehälter und -fässer (10 und 25 l)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 92.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Ø×H
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 119-0162
    Gewinde 2"
    40×180 mm
    119-0117, -0118
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 61.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 119-0137
    Schraubverschluss 2" TPI mit Überdruckventil und Entlüftung
    119-0127, -0128
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 84.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 119-0136
    Schraubkappe, Gewinde 2" TPI, mit Überdruckventil
    119-0126
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 83.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 119-2400
    Selbstschließender Zapfhahn ¾"
    119-0119, -0124, -0127, -0120, -0125, -0128
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 166.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 119-0143
    Tränkbehälter zum kontrollierten Tränken von Lappen, z.B. Tränkung mit Lösungsmitteln zur Reinigung von Teilen
    4 l
    Einweichtank
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 239.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 119-0154
    Waschbehälter zum sicheren Reinigen von Teilen und Werkzeugen mit entflammbaren Flüssigkeiten
    4 l
    Waschtank
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 65.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 119-2391
    Selbstschließender Feindosierer, Gewinde 1½" , mit Belüftung
    119-0172, -0116, -2045, -2046, -2370, -2371, -0115
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 131.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 119-0168
    Flammensicherung
    119-0126, -0127, -0128
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 32.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 119-0169
    Flammensicherung
    Alle Rötzmeier Sicherheitskanister (5, 10 und 20 l) und Sicherheitsfässer (10 und 25 l)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 28.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 119-0210
    Schraubverschluss 2" Tri-Sure
    119-0117, -0118
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 12.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 119-0159
    Schraubverschluss 1½" mit Überdruckventil und Entlüftung
    119-0119, -0124, -0120, -0125
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 73.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 119-0129
    Schraubverschluss 1½" mit Überdruckventil
    119-0172, -0116, -2380, -2045, -2046, -0121, -2180, -2181, -2182, -2160, -0111, -0115, -0123
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 94.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 119-0163
    Selbstschließender Feindosierer, Gewinde 1½", ohne Belüftung
    119-2160, -0111, -2380, -0122
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 101.00