Zubehör
Drehbarer Ausguß 1½", 28×175 mm, Alle Rötzmeier Sicherheitsbehälter und -fässer (10 und 25 l)
Katalognr. 119-0161
Anbieter: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Direkt zu
Technische Daten
- Ø×H:28×175 mm
- Für:Alle Rötzmeier Sicherheitsbehälter und -fässer (10 und 25 l)
- Bezeichnung:Drehbarer Ausguß 1½"
- Seq:41