AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
Gewinde 2", 40×180 mm, 119-0117, -0118
Katalognr. 119-0162
Zubehör
Katalognr. 119-0162
Zubehör
Zubehör
Gewinde 2", 40×180 mm, 119-0117, -0118
Preis
SFr. 61.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
  • Ø×H:
    40×180 mm
  • Für:
    119-0117, -0118
  • Bezeichnung:
    Gewinde 2"
  • Seq:
    42