Module für inoLab® Multi IDS
ADA 94pH/IDS DIN, pH/mV-Modul für inoLab® Multi 9420/30 IDS für pH-/ORP-Elektroden mit DIN- und 4-mm-Bananenstecker, inkl. Montagezubehör
Katalognr. 665-0371
Anbieter: WTW
Direkt zu
Product Details & Documents
Integratable adapters for connecting Multi IDS meters with conventional pH/ORP/ISE electrodes.
Dokumente
inoLab® Multi IDS (DE).pdf
Weitere Produktdetails
Technische Daten
- Bezeichnung:ADA 94pH/IDS DIN, pH/mV-Modul für inoLab® Multi 9420/30 IDS für pH-/ORP-Elektroden mit DIN- und 4-mm-Bananenstecker, inkl. Montagezubehör
- Seq:01