AuftragsverfolgungKontakt
Fallbegrenzer, Miller® Scorpion
Mit Karabinerhaken und Drehwirbel-Gerüsthaken, 2,8 m
  139-0224
Fallbegrenzer, Miller® Scorpion
  139-0224
Fallbegrenzer, Miller® Scorpion
Fallbegrenzer, Miller® Scorpion
Mit Karabinerhaken und Drehwirbel-Gerüsthaken, 2,8 m
SFr. 462.00
1 * 1 ST
These fall limiters with retractable rescue rope with 2,8 m extension present an economical alternative to lanyards with shock absorbers and minimise the necessary distance of a fall. The fall limiters comprise corrosion resistant inner components, an aluminium housing and an impact resistant polymer cover. Ideal for use in the construction industry.
  • Extremely robust, lightweight and compact
  • Rapid response brake system halts the fall after only a few centimetres
  • Removable webbing reduces risk of tripping
  • Fall indicator shows when the device needs checking
Scope of movement: 2,8 m
 : EN 360
  • Bezeichnung:
    Mit Karabinerhaken und Drehwirbel-Gerüsthaken
  • Länge:
    2,8 m
  • Cat. No.:
    139-0224
  • Modell:
    139-0224
  • Anschlusstyp:
    Gerüsthaken, Aluminium, Öffnung 63 mm
    Karabinerhaken, verzinkter Stahl, Öffnung 22 mm
  • Kabeltyp:
    Polyester webbing
  • Gehäuse B×T×H:
    130×60×760 mm