AuftragsverfolgungKontakt
Pflasterspender, QuickFix Detectable Long
Pflasterspender, QuickFix Detectable Long
Pflasterspender mit 60 langen Pflastern (120×20 mm), 230×30×135 mm
Catalog # 118-0236
Supplier:   Plum Safety
Pflasterspender, QuickFix Detectable Long
Catalog # 118-0236
Supplier:  Plum Safety
Pflasterspender, QuickFix Detectable Long
Pflasterspender, QuickFix Detectable Long
Pflasterspender mit 60 langen Pflastern (120×20 mm), 230×30×135 mm
Price
SFr. 70.90
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Praktischer Spender mit 60 detektierbaren Fingerverbänden mit integrierter Metallfäche zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Die optisch auffälligen blauen Fingerverbände lassen sich mittels eines Metalldetektors aufspüren. Optimale Haltbarkeit auch bei starken Beanspruchungen in hygienisch sensiblen Bereichen (z. B. Lebensmittelindustrie, Küchen).
  • Pflaster bestehen aus atmungsaktivem, elastischem Trägermaterial
  • Passen sich den Bewegungen der Haut an und sind somit sehr angenehm zu tragen
  • Spender ist mit nur einer Hand bedienbar
  • Einfaches Nachfüllen
  • Sehr hygienisch, da jedes Pflaster einzeln verpackt ist
Pflastergröße: 120×20 mm
Delivery information: Spender inkl. 2×30 Pflasterstrips.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Pflasterspender mit 60 langen Pflastern (120×20 mm)
  • B×T×H:
    230×30×135 mm