Pflasterspender, QuickFix Detectable
Pflasterspender, mit 90 detektierbaren Pflastern, 232×33×133 mm
Catalog # 118-0229
Supplier: Plum Safety
Jump to:
Product Details & Documents
Spender mit optisch auffälligen blauen Pflastern mit integrierter Metallfläche, die sich mittels eines Metalldetektors aufspüren lassen. Der Spender enthält 90 Pflaster (2 Nachfüllungen) und lässt sich genau dort anbringen, wo der Bedarf an Pflastern am größten ist.
- Elastisches Textilgewebe: atmungsaktiv und hautfreundlich
- Passen sich den Bewegungen der Haut an und sind somit sehr angenehm zu tragen
- Sehr hygienisch, da jedes Pflaster einzeln verpackt ist
- Spender ist mit nur einer Hand bedienbar
- Einfaches Nachfüllen
Pflastergröße: 72×25 mm
Delivery information: Spender inkl. 2×45 Pflasterstrips. Eine Nachfüllpackung kann separat bestellt werden.
Specifications
- Bezeichnung:Pflasterspender, mit 90 detektierbaren Pflastern
- B×T×H:232×33×133 mm