Helm Vision mit Ratsche schwarz Der erste Schutzhelm mit fix eingebautem, aufklappbarem Gesichtsschirm. Korrektionsbrillen können be quem unter dem Schirm getragen werden. Dadurch erhöhter Schutz, auch vor Augenverletzungen. Helmschale aus extrem lei 1 * 1 ST
Catalog # CENUS10EKR
Supplier: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Frequently Bought Together