ContactUsLinkComponent
Laura ESD Si-Schuh H-S1 38 ESD-Sicherheitshalbschuh mit einem Durchgangswiderstand von 7,5x10 hoch 5 - 3,5x10 hoch 7 Ohm, keine elek trische Aufladung des Schuhträgers, geschmeidiges Nubukleder mit technischem Textil, besonders atmungsaktives Futter, 1 * 1 PAAR
  JALCLEM03/38
 :  Jallatte
Laura ESD Si-Schuh H-S1 38 ESD-Sicherheitshalbschuh mit einem Durchgangswiderstand von 7,5x10 hoch 5 - 3,5x10 hoch 7 Ohm, keine elek trische Aufladung des Schuhträgers, geschmeidiges Nubukleder mit technischem Textil, besonders atmungsaktives Futter, 1 * 1 PAAR
  JALCLEM03/38
 :  Jallatte
Frequently Bought Together