Diclofenac-Natrium
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Anbieter: Cayman Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt, GP-45840, [o-(2,6-dichloroanilino) phenyl]acetic acid sodium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, Sodium [o-[(2,6-dichlorophenyl) amino] phenyl] acetate
- CAS Nummer:15307-79-6
- Formel:C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
- MDL-Nummer:MFCD00082251
- Molekulargewicht:318.1 g/mol
- EINECS:239-346-4
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g



