AuftragsverfolgungKontakt
Diclofenac-Natrium
Diclofenac-Natrium
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Catalog # CAYM70680-25
Supplier:   Cayman Chemical
Diclofenac-Natrium
Catalog # CAYM70680-25
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  15307-79-6
Diclofenac-Natrium
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
CAS Number:  15307-79-6
Price
SFr. 120.00
Log in for availability
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyms:  2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt, GP-45840, [o-(2,6-dichloroanilino) phenyl]acetic acid sodium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, Sodium [o-[(2,6-dichlorophenyl) amino] phenyl] acetate
  • CAS Number:15307-79-6
  • Formula:C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
  • MDL Number:MFCD00082251
  • Molecular Weight:318.1 g/mol
  • EINECS:239-346-4
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Documents
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g