Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Glasflasche, 1 L
Katalognr. CAYM600228-1
Anbieter: Cayman Chemical
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Katalognr. CAYM600228-1
Anbieter: Cayman Chemical
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Bezeichnung:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)