AuftragsverfolgungKontakt
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L) | Avantor
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Glasflasche, 500 ml
Katalognr. CAYM600228-500
Anbieter:   Cayman Chemical
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Katalognr. CAYM600228-500
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Glasflasche, 500 ml
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 166.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 ml
  • Bezeichnung:
    Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Technische Daten