AuftragsverfolgungKontakt
Colchicin | Avantor
Colchicin
Glass bottle for solids, 500 mg
Katalognr. CAYM9000760-500
Giftig
Gesundheit
Anbieter:   Cayman Chemical
Colchicin
Katalognr. CAYM9000760-500
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  64-86-8
Colchicin
Glass bottle for solids, 500 mg
CAS Nummer:  64-86-8
Preis
115.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
  • CAS Nummer:64-86-8
  • Formel:C₂₂H₂₅NO₆
  • MDL-Nummer:MFCD00078484
  • Molekulargewicht:399.44 g/mol
  • Merck-Index:12,02536
  • Schmelzender Platingehalt:154…156 °C
  • Dichte:1,32 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-598-5
  • UN:1544
  • ADR:6.1,I
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 mg
Technische Daten