AuftragsverfolgungKontakt
Colchicin
Glass bottle for solids, 100 mg
  CAYM9000760-100
Colchicin
  CAYM9000760-100
 :  64-86-8
Colchicin
Glass bottle for solids, 100 mg
 :  64-86-8
SFr. 30.10
1 * 100 mg
 :  7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
  •  :64-86-8
  •  :C₂₂H₂₅NO₆
  •  :MFCD00078484
  •  :399.44 g/mol
  •  :12,02536
  •  :154…156 °C
  •  :1,32 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-598-5
  •  :1544
  •  :6.1,I
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 mg