Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glasflasche, 500 mL
Katalognr. CAYM600215-500
Anbieter: Cayman Chemical
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
Katalognr. CAYM600215-500
Anbieter: Cayman Chemical
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Bezeichnung:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)