AuftragsverfolgungKontakt
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L) | Avantor
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glasflasche, 250 ml
Katalognr. CAYM600215-250
Anbieter:   Cayman Chemical
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
Katalognr. CAYM600215-250
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glasflasche, 250 ml
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 107.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    250 ml
  • Bezeichnung:
    EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Technische Daten