Behensäure
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAYM9000338-5
: Docosanoic acid
- :112-85-6
- :C₂₂H₄₄O₂
- :MFCD00002807
- :340.59 g/mol
- :13,01024
- :306 °C (1013 hPa)
- :80 °C
- :0,8221 g/cm³ (20 °C)
- :Raumtemperatur
- :204-010-8
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:5 g
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.