AuftragsverfolgungKontakt
Behensäure
Behensäure
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. CAYM9000338-1
Anbieter:   Cayman Chemical
Behensäure
Katalognr. CAYM9000338-1
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  112-85-6
Behensäure
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Nummer:  112-85-6
Preis
63.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Docosanoic acid
  • CAS Nummer:112-85-6
  • Formel:C₂₂H₄₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002807
  • Molekulargewicht:340.59 g/mol
  • Merck-Index:13,01024
  • Siedepunkt:306 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:80 °C
  • Dichte:0,8221 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-010-8
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g