PPM-18 ≥95%
Glass vial, 10 mg
Katalognr. CAYM13327-10
Anbieter: Cayman Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
- Inhibits activation of NF-κB
An inhibitor NF-κB activation in vitro and in vivo (IC₅₀= 5 µm).
Synonyme: NSC 73233
- CAS Nummer:65240-86-0
- Lagertemperatur:Gefrierschrank
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Formulation:A crystalline solid
- Purity:≥95%
- Stability:≥2 years
Technische Daten
- Packung:Glass vial
- VE:10 mg