AuftragsverfolgungKontakt
PPM-18 ≥95%
PPM-18 ≥95%
Glass vial, 5 mg
Katalognr. CAYM13327-5
Anbieter:   Cayman Chemical
PPM-18 ≥95%
Katalognr. CAYM13327-5
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  65240-86-0
PPM-18 ≥95%
Glass vial, 5 mg
CAS Nummer:  65240-86-0
Preis
151.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mg
Product Details & Documents
  • Inhibits activation of NF-κB
An inhibitor NF-κB activation in vitro and in vivo (IC₅₀= 5 µm).
Synonyme:  NSC 73233
  • CAS Nummer:65240-86-0
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Formulation:
    A crystalline solid
  • Purity:
    ≥95%
  • Stability:
    ≥2 years
Technische Daten
  • Packung:
    Glass vial
  • VE:
    5 mg
Technische Daten