AuftragsverfolgungKontakt
Thioisonicotinamid
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
  CAYM13056-10
Thioisonicotinamid
  CAYM13056-10
 :  2196-13-6
Thioisonicotinamid
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
 :  2196-13-6
SFr. 154.00
1 * 10 g
 :  Pyridine-4-carbothioamide
  •  :2196-13-6
  •  :C₆H₆N₂S
  •  :MFCD00006437
  •  :138.19 g/mol
  •  :218-592-6
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    10 g