AuftragsverfolgungKontakt
Thioisonicotinamid
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. CAYM13056-5
Anbieter:   Cayman Chemical
Thioisonicotinamid
Katalognr. CAYM13056-5
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  2196-13-6
Thioisonicotinamid
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  2196-13-6
Preis
SFr. 87.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Pyridine-4-carbothioamide
  • CAS Nummer:2196-13-6
  • Formel:C₆H₆N₂S
  • MDL-Nummer:MFCD00006437
  • Molekulargewicht:138.19 g/mol
  • EINECS:218-592-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g