2-Methoxyestradiol
Glasflasche für Feststoffe, 50 mg
Katalognr. CAYM13021-50
Anbieter: Cayman Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
- CAS Nummer:362-07-2
- Formel:C₁₉H₂₆O₃
- MDL-Nummer:MFCD00010489
- Molekulargewicht:302.408 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 mg