Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

2-Methoxyestradiol

Glasflasche für Feststoffe, 10 mg
Katalognr. CAYM13021-10
Anbieter:   Cayman Chemical
2-Methoxyestradiol
Katalognr. CAYM13021-10
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  362-07-2
2-Methoxyestradiol

Glasflasche für Feststoffe, 10 mg

CAS Nummer:  362-07-2
Preis
114.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
  • CAS Nummer:362-07-2
  • Formel:C₁₉H₂₆O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00010489
  • Molekulargewicht:302.408 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    10 mg

Technische Daten