AuftragsverfolgungKontakt
(±)-7-HDoHE
(±)-7-HDoHE
50 µG
Codice catalogo CAYM33300-50
Nome del fornitore:   Cayman Chemical
(±)-7-HDoHE
Codice catalogo CAYM33300-50
Nome del fornitore:  Cayman Chemical
Numero CAS:  90780-55-5
(±)-7-HDoHE
50 µG
Numero CAS:  90780-55-5
Price
SFr. 281.00
Log in per disponibilità
1 * 50 µG
Product Details & Documents
  • Numero CAS:90780-55-5
  • Formula:C₂₂H₃₂O₃
  • UN:1170
  • ADR:3,II
Specifiche
Specifiche
  • VE:
    50 µG
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.