Methylpalmitat
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. CAYM10007358-25
Anbieter: Cayman Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
- CAS Nummer:112-39-0
- Formel:C₁₇H₃₄O₂
- MDL-Nummer:MFCD00008994
- Molekulargewicht:270.46 g/mol
- Siedepunkt:417 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:29,9 °C
- Dichte:0,8804 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-966-3
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



