AuftragsverfolgungKontakt
Methylpalmitat
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
  CAYM10007358-5
Methylpalmitat
  CAYM10007358-5
 :  112-39-0
Methylpalmitat
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
 :  112-39-0
SFr. 93.10
1 * 5 g
 :  Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
  •  :112-39-0
  •  :C₁₇H₃₄O₂
  •  :MFCD00008994
  •  :270.46 g/mol
  •  :417 °C (1013 hPa)
  •  :29,9 °C
  •  :0,8804 g/cm³ (20 °C)
  •  :203-966-3
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g