AuftragsverfolgungKontakt
(R)-(-)-Mandelsäure | Avantor
(R)-(-)-Mandelsäure
Glass bottle for solids, 250 g
Katalognr. CAYM10007128-250
Ätzend
Anbieter:   Cayman Chemical
(R)-(-)-Mandelsäure
Katalognr. CAYM10007128-250
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  611-71-2
(R)-(-)-Mandelsäure
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  611-71-2
Preis
901.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
  • CAS Nummer:611-71-2
  • Formel:C₈H₈O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00064251
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Siedepunkt:322 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:130…132 °C
  • Dichte:1,341 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:>190 °C
  • EINECS:210-276-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g