AuftragsverfolgungKontakt
(R)-(-)-Mandelsäure
(R)-(-)-Mandelsäure
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. CAYM10007128-100
Ätzend
Anbieter:   Cayman Chemical
(R)-(-)-Mandelsäure
Katalognr. CAYM10007128-100
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  611-71-2
(R)-(-)-Mandelsäure
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  611-71-2
Preis
SFr. 410.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
  • CAS Nummer:611-71-2
  • Formel:C₈H₈O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00064251
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Siedepunkt:322 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:130…132 °C
  • Dichte:1,341 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:>190 °C
  • EINECS:210-276-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.