(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Glass bottle for solids, 500 mg
Katalognr. CAYM10007090-500
Anbieter: Cayman Chemical
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Katalognr. CAYM10007090-500
Anbieter: Cayman Chemical
CAS Nummer: 17407-55-5
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
- CAS Nummer:17407-55-5
- Formel:C₅H₁₀O₃
- MDL-Nummer:MFCD00066443
- Molekulargewicht:118.13 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:500 mg