3-Methoxythiobenzamid
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. CAYM10553-5
Anbieter: Cayman Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 3-Methoxybenzothioamide, 3-Methoxybenzenecarbothioamide
- CAS Nummer:64559-06-4
- Formel:C₈H₉NOS
- MDL-Nummer:MFCD04627361
- Molekulargewicht:167.23 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g



