AuftragsverfolgungKontakt
3-Methoxythiobenzamid | Avantor
3-Methoxythiobenzamid
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. CAYM10553-1
Anbieter:   Cayman Chemical
3-Methoxythiobenzamid
Katalognr. CAYM10553-1
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  64559-06-4
3-Methoxythiobenzamid
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  64559-06-4
Preis
SFr. 71.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  3-Methoxybenzothioamide, 3-Methoxybenzenecarbothioamide
  • CAS Nummer:64559-06-4
  • Formel:C₈H₉NOS
  • MDL-Nummer:MFCD04627361
  • Molekulargewicht:167.23 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g