Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Estron

Estron

Glasflasche für Feststoffe, 10 g
Katalognr. CAYM10006485-10
Anbieter:   Cayman Chemical
Estron
Katalognr. CAYM10006485-10
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  53-16-7
Estron

Glasflasche für Feststoffe, 10 g

CAS Nummer:  53-16-7
Preis
SFr. 267.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:53-16-7
  • Formel:C₁₈H₂₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003620
  • EINECS:200-164-5

Documents

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    10 g

Technische Daten