AuftragsverfolgungKontakt
Estron
Estron
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. CAYM10006485-5
Anbieter:   Cayman Chemical
Estron
Katalognr. CAYM10006485-5
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  53-16-7
Estron
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  53-16-7
Preis
SFr. 154.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:53-16-7
  • Formel:C₁₈H₂₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003620
  • EINECS:200-164-5
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g
Technische Daten