AuftragsverfolgungKontakt
Estradiol
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. CAYM10006315-5
Anbieter:   Cayman Chemical
Estradiol
Katalognr. CAYM10006315-5
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  50-28-2
Estradiol
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  50-28-2
Preis
SFr. 289.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  beta-Estradiol, 17β-Estradiol
  • CAS Nummer:50-28-2
  • Formel:C₁₈H₂₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003693
  • Molekulargewicht:272.39 g/mol
  • EINECS:200-023-8
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g
Technische Daten