Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Hera Abfallbehälter | Avantor

Hera Abfallbehälter

Blau, 35 L, 390×390×440 mm
Katalognr. 129-0884
Anbieter:   FHP VILEDA SCS
Hera Abfallbehälter
Katalognr. 129-0884
Anbieter:  FHP VILEDA SCS
Hera Abfallbehälter
Hera Abfallbehälter

Blau, 35 L, 390×390×440 mm

Preis
SFr. 134.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Pedalbehälter garantieren eine berührungsfreie Abfallentsorgung und eignen sich für die Verwendung in einer Vielzahl von Umgebungen: von Patientenzimmern bis hin zu Lebensmittelzubereitungsbereichen, wo Kreuzkontamination unbedingt vermieden werden muss. Der langsam schließende Deckel ist für den Einsatz in ruhigen Umgebungen konzipiert.

  • Überlappendes Deckeldesign verhindert ein Austreten von Gerüchen
  • Integrierter Beutelhalter für eine sichere Fixierung des Abfallsacks
  • Glattes Design: Leicht zu reinigen
  • Rutschfeste Gummifüße verhindern ein Verschieben und schützen die Bodenbeläge

Entspricht den HACCP-Empfehlungen.

 : Entspricht den HACCP-Empfehlungen.

Technische Daten
  • Kapazität:
    35 L
  • Farbe:
    Blau
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    390×390×440 mm