Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Hera Abfallbehälter

Hera Abfallbehälter

Schwarz, 60 L, 390×390×690 mm
Catalog # 129-0892
Supplier:   FHP VILEDA SCS
Hera Abfallbehälter
Catalog # 129-0892
Supplier:  FHP VILEDA SCS
Hera Abfallbehälter
Hera Abfallbehälter

Schwarz, 60 L, 390×390×690 mm

Price
170.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Pedalbehälter garantieren eine berührungsfreie Abfallentsorgung und eignen sich für die Verwendung in einer Vielzahl von Umgebungen: von Patientenzimmern bis hin zu Lebensmittelzubereitungsbereichen, wo Kreuzkontamination unbedingt vermieden werden muss. Der langsam schließende Deckel ist für den Einsatz in ruhigen Umgebungen konzipiert.

  • Überlappendes Deckeldesign verhindert ein Austreten von Gerüchen
  • Integrierter Beutelhalter für eine sichere Fixierung des Abfallsacks
  • Glattes Design: Leicht zu reinigen
  • Rutschfeste Gummifüße verhindern ein Verschieben und schützen die Bodenbeläge

Entspricht den HACCP-Empfehlungen.

Certifications: Entspricht den HACCP-Empfehlungen.

Specifications
  • Kapazität:
    60 L
  • Farbe:
    Schwarz
  • Seq:
    09
  • B×T×H:
    390×390×690 mm