Needles, Spinocan®
Nadeln, Spinocan®, 20, 75 mm, 0,90 mm, Gelb
Katalognr. BRAU4509757-13
Anbieter: B. Braun
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Farbcode:Gelb
- Ø:0,90 mm
- Gauge:20
- Bezeichnung:Nadeln, Spinocan®
- Länge:75 mm
- Seq:005