Needles, Spinocan®
Nadeln, Spinocan®, 18, 88 mm, 1,30 mm, Pink
Katalognr. BRAU4501390-01
Anbieter: B. Braun
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Farbcode:Pink
- Ø:1,30 mm
- Gauge:18
- Bezeichnung:Nadeln, Spinocan®
- Länge:88 mm
- Seq:002