AuftragsverfolgungKontakt
Needles, Spinocan® | Avantor
Needles, Spinocan®
Nadeln, Spinocan®, 19, 88 mm, 1,10 mm, Beige
Katalognr. BRAU4501195-13
Anbieter:   B. Braun
Needles, Spinocan®
Katalognr. BRAU4501195-13
Anbieter:  B. Braun
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Nadeln, Spinocan®, 19, 88 mm, 1,10 mm, Beige
Preis
SFr. 143.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Farbcode:
    Beige
  • Ø:
    1,10 mm
  • Gauge:
    19
  • Bezeichnung:
    Nadeln, Spinocan®
  • Länge:
    88 mm
  • Seq:
    004
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.