Needles, Spinocan®
Nadeln, Spinocan®, 25, 88 mm, 0,50 mm, Orange
Katalognr. BRAU4505905-01
Anbieter: B. Braun
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Farbcode:Orange
- Ø:0,50 mm
- Gauge:25
- Bezeichnung:Nadeln, Spinocan®
- Länge:88 mm
- Seq:010