Needles, Spinocan®
Nadeln, Spinocan®, 22, 75 mm, 0,70 mm, Schwarz
Katalognr. BRAU4507754-13
Anbieter: B. Braun
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Farbcode:Schwarz
- Ø:0,70 mm
- Gauge:22
- Bezeichnung:Nadeln, Spinocan®
- Länge:75 mm
- Seq:007