Needles, Spinocan®
Nadeln, Spinocan®, 26, 88 mm, 0,45 mm, Braun
Katalognr. BRAU4502906-01
Anbieter: B. Braun
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Farbcode:Braun
- Ø:0,45 mm
- Gauge:26
- Bezeichnung:Nadeln, Spinocan®
- Länge:88 mm
- Seq:011