Needles, Spinocan®
Nadeln, Spinocan®, 27, 88 mm, 0,40 mm, Grau
Katalognr. BRAU4503902-01
Anbieter: B. Braun
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Farbcode:Grau
- Ø:0,40 mm
- Gauge:27
- Bezeichnung:Nadeln, Spinocan®
- Länge:88 mm
- Seq:012